Learn More
Azelnidipine, MedChemExpress
Código de producto. 16484207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484207 50 mg 50 miligramos
16428328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0023
MedChemExpress Azelnidipine(CS 905; Calblock) is a novel dihydropyridine derivative, a L-type calcium channel blocker, and an antihypertensive.
Azelnidipine(CS 905
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azelnidipine
CAS 123524-52-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H34N4O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo CS 905
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.63 mM)
SMILES O=C(C1=C(N)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OC3CN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C3
Peso molecular (g/mol) 582.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.65
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation