Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azelnidipina |
| Cantidad | 5 g |
| Solubilidad | Solubilidad aq. Soln.: Insoluble aq. Soln.. Otras solubilidades: insoluble en hexano, soluble en acetona, dmf, metanol, etanol y acetonitrilo |
| Punto de fusión | 193,3°C a 195,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 582,65 |
| Clave InChI | ZKFQEACEUNWPMT-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(N)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-[1-(diphenylmethyl)azetidin-3-yl] 5-propan-2-yl 2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Peso molecular (g/mol) | 582.66 |