Learn More
Azelastina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azelastine |
| CAS | 58581-89-8 |
| Fórmula molecular | C22H24ClN3O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-1(2H)-phthalazinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-clorofenil)metil]-2-(1-metilazepan-4-il)ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 381.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.1608 |