Learn More
Óxido de azelastina n (mezcla de diasetéromeros), TRC
Código de producto. 30041387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041387 10 mg 10 miligramos
30040432 50 mg 50 miligramos
30041071 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA80826010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 640279-88-5
Fórmula molecular C22 H24 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 397.9
Sinónimo 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
Nombre IUPAC 4-[(4-clorofenil)metil]-2-(1-metil-1-oxidoazép-1-ium-4-il)ftalazina-1-una
SMILES C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.1557
Porcentaje de pureza >95%