Learn More
Óxido de azelastina n (mezcla de diasetéromeros), TRC
Código de producto. 30040432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040432 50 mg 50 miligramos
30041387 10 mg 10 miligramos
30041071 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA80826050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 640279-88-5
Fórmula molecular C22 H24 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 397.9
Sinónimo 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
Nombre IUPAC 4-[(4-clorofenil)metil]-2-(1-metil-1-oxidoazép-1-ium-4-il)ftalazina-1-una
SMILES C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.1557
Porcentaje de pureza >95%