Learn More
Clorhidrato de Azelastina, TRC
Código de producto. 18083840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18083840 10 mg 10 miligramos
18021050 500 mg 500 miligramos
17999959 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA80825010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79307-93-0
Fórmula molecular C22 H24 Cl N3 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 418.36
Sinónimo 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9CI), A 5610, Allergodil, Astelin, Astepro, Azelast, Azelastine hydrochloride, Azeptin, E 0659, Optivar, Rhinolast, W 2979M, Zalastine
Nombre IUPAC 4-[(4-clorofenil)metil]-2-(1-metilazapán-4-il)ftalazina-1-una; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azelastine hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.1375