Learn More
Clorhidrato de azelastina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16564304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16564304 250 mg 250 miligramos
16554304 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16564304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465082500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79307-93-0 | C22H25Cl2N3O | 418.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79307-93-0
Fórmula molecular C22H25Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 418.36
Número MDL MFCD00242783
Clave InChI YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 4-[(4-clorofenil)metil]-2-(1-metilazepan-4-il)-1,2-dihidroftalazin-1-ona
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCC(CC1)N1N=C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azelastine hydrochloride
Punto de fusión 225.0°C to 229.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.36