Learn More
Clorhidrato de azelastina EP Impureza E (como isómero (Z), Mikromol™
Descripción
Impureza E de hidrocloruro de azelastina EP (como isómero (Z))
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 105279-16-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H9 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Azelastine Hydrochloride Imp. E (EP) Z-Isomer, Azelastine Imp. E (EP) Z-Isomer, (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one, Azelastine Hydrochloride Impurity E as Z-Isomer, Azelastine Impurity E as Z-Isomer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9- |
| SMILES | Clc1ccc(\C=C\2/OC(=O)c3ccccc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | (3Z)-3-[(4-clorofenil)metilideno]-2-benzofuran-1-ona |
| Mostrar más |