Learn More
Clorhidrato de azelastina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Descripción
Clorhidrato de azelastina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azelastine hydrochloride |
| CAS | 79307-93-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Azelastine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H24 Cl N3 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1(2 H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1 H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2 H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1 H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9 CI), A 5610, Allergodil, Astelin, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18 H,4-5,12-15H2,1H3;1 H |
| SMILES | Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-clorofenil)metil]-2-(1-metilazepan-4-il)ftalazin-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |