Learn More
Azelastina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azelastine-d3 |
| CAS | 758637-88-6 |
| Fórmula molecular | C21 H21 D3 Cl N3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[hexahydro-1-(methyl-13C,d3)-1H-azepin-4-yl]-1(2H)-phthalazinone-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3/i1+1D3 |
| SMILES | O=C1N(C2CCN(C([2H])([2H])[2H])CCC2)N=C(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=CC=CC=C41 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-clorofenil)metil]-2-[1-(trideuterio(113C)metil)azepan-4-il]ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 384.92 |