Learn More
Azelastina-13C,d3 N-óxido (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azelastine-13C,d3 N-Oxide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1346602-76-3 |
| Fórmula molecular | C2113CH21D3ClN3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[hexahydro-1-(methyl-13C,d3)-1-oxido-1H-azepin-4-yl]-1(2H)-phthalazinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3/i1+1D3 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-clorofenil)metil]-2-[1-óxido-1-(trideuterio(1^{13}C)metil)azepan-1-io-4-il]ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 401.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1779 |