Learn More
Ácido Azelaico, TRC
Código de producto. 30134239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134239 1 g 1 g
17952165 25 g 25 g
17910465 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8081401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-99-9
Fórmula molecular C9 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Sinónimo Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
Nombre IUPAC Ácido no anodioico
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1049
Porcentaje de pureza >95%