Learn More
Ácido azelaico, Mikromol™
Código de producto. 17963556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963556 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17963556 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0687.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido acelaico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Nombres de analitos o componentes 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H16 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido no anodioico
Peso molecular (g/mol) 188.22
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188,1049 g/mol