Learn More
Ácido azelaico, LoGiCal
Código de producto. 30459159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459159 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459159 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0687.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Nombres de analitos o componentes 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H16 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido no anodioico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 188.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188,1049 g/mol