Learn More
Ácido acelaico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
5 x 100g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353388 25 g 25 g
11363388 100 g 100 g
11343388 5 x 100g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036308.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Useful in lubrication and plasticizers. Azelaic acid is used to treat acne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-99-9
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.223
Número MDL MFCD00004432
Clave InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
Nombre IUPAC Ácido no anodioico
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azelaic acid
Punto de fusión ∼102 °C
Punto de ebullición 286 °C (100 mmHg)
Beilstein 1101094
Índice Merck 14,905
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 1.225 g/mL
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 215 °C (419 °F)
Forma física Cristalino