Learn More
Ácido acelaico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10476832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10476832 25 g Frasco de vidrio 25 g
10477022 100 g Frasco de vidrio 100 GR
13469508 500g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10476832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401520250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-99-9
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.223
Número MDL MFCD00004432
Clave InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
Nombre IUPAC Ácido no anodioico
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azelaic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión De 98,0 °C a 103,0 °C
Punto de ebullición 237,0 °C (20,0 hPa)
Color Blanco a amarillo
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación de 215 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo o escamas ligeramente cristalinas
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal HOOC(CH2)7COOH
Información de solubilidad Solubilidad en agua:2,4 g/l de agua (20 °C).Otras solubilidades: muy soluble en alcohol y éter: 2,7 g/100 ml (15 °C), soluble en disolventes orgánicos, ligeramente soluble en benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 98%