Learn More
Azelaic acid, 85-90%, tech., flakes, ACROS Organics™
Código de producto. 10214610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de plástico
Código de producto.
10214610 25g; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10214610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105120250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azelaic acid
Nombre de nota tech., 85-90%
CAS 123-99-9
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 85 to 90%
Fórmula molecular C9H16O4
Fórmula lineal HOOC(CH2)7COOH
Sinónimo azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
Clave InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido no anodioico
Peso molecular (g/mol) 188.223
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza ≥85%
Grado Técnico
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de plástico
Forma física Escamas