Learn More
AZD9567, MedChemExpress
Descripción
AZD9567 (compound 15) is a potent, oral active, non-steroidal and selective glucocorticoid receptor modulator (SGRM), with an IC50 of 3.8 nM. Exhibits excellent efficacy in the streptococcal cell wall (SCW) reactivation model of joint inflammation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZD9567 |
| CAS | 1893415-00-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H28F2N4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (202.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(F)(F)C(N[C@H]([C@H](OC1=CC2=C(N(C(C=C3)=CN(C)C3=O)N=C2)C=C1)C4=CC=CC=C4)C(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 494.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.53 |
| Mostrar más |