Learn More
AZD9496, MedChemExpress
Código de producto. 16476016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476016 100 mg 100 miligramos
16463336 25 mg 25 miligramos
16418137 5 mg 5 miligramos
16411607 50 mg 50 miligramos
16400186 2 mg 2 miligramos
16475418 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16476016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12870
MedChemExpress AZD9496 is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with an IC50 of 0.28 nM. AZD9496 is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).
AZD9496 is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with an IC50 of 0.28 nM. AZD9496 is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD9496
CAS 1639042-08-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25F3N2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 104.5 mg/mL (236.17 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC(F)=C([C@H]2N(CC(C)(F)C)[C@H](C)CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 442.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.47
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death