Learn More
AZD9496 maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16495418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495418 10 mg 10 miligramos
16438137 5 mg 5 miligramos
16431607 50 mg 50 miligramos
16410186 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12870A
MedChemExpress AZD9496 maleate is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with IC50 of 0.28 nM. AZD9496 maleate is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).
AZD9496 maleate is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with IC50 of 0.28 nM. AZD9496 maleate is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD9496 maleate
CAS 1639042-28-6
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29F3N2O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.04 mM)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC(F)=C([C@H]2N(CC(C)(F)C)[C@H](C)CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)C(F)=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 558.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.55
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death