Learn More
AZD9056 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16490228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490228 5 mg 5 miligramos
16447768 10 mg 10 miligramos
16413737 50 mg 50 miligramos
16457616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19427A
MedChemExpress AZD9056 hydrochloride is a selective orally active inhibitor of P2X7 which plays a significant role in inflammation and pain-causing diseases.
AZD9056 hydrochloride is a selective orally active inhibitor of P2X7 which plays a significant role in inflammation and pain-causing diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD9056 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 345303-91-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H36Cl2N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (3.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC(CCCNCCCO)=CC=C1Cl)NCC2(C[C@H](C3)C4)C[C@H]4C[C@H]3C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 455.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.46
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privatlivspolitik.