Learn More
AZD8797, MedChemExpress
Código de producto. 16488527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488527 5 mg 5 miligramos
16456346 100 mg 100 miligramos
16455888 10 mg 10 miligramos
16452037 50 mg 50 miligramos
16423396 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13848
MedChemExpress AZD8797 (KAND567) is an allosteric non-competitive and orally active antagonist of the human CX3CR1 receptor; antagonizes CX3CR1 and CXCR2 with Kis of 3.9 and 2800 nM, respectively.
AZD8797 (KAND567) is an allosteric non-competitive and orally active antagonist of the human CX3CR1 receptor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD8797
Forma física Solid
CAS 911715-90-7
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25N5OS2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo KAND567
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (371.69 mM)
SMILES CC(C)C[C@@H](NC1=NC(S[C@@H](C)C2=CC=CC=C2)=NC3=C1SC(N)=N3)CO
Peso molecular (g/mol) 403.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.56
Porcentaje de pureza 98.65%