Learn More
AZD8329, MedChemExpress
Código de producto. 16487436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487436 100 mg 100 miligramos
16463497 50 mg 50 miligramos
16417478 10 mg 10 miligramos
16409957 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16487436
Marca: Medchem Express HY18173
MedChemExpress AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.
AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD8329
Forma física Solid
CAS 1048668-70-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N3O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (148.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2N=CC(C(NC3C(C4)CC5CC4CC3C5)=O)=C2C(C)(C)C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 421.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.53
Porcentaje de pureza 99.72%