Learn More
AZD7687, MedChemExpress
Código de producto. 16459147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459147 5 mg 5 miligramos
16452667 50 mg 50 miligramos
16446578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16459147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15497
MedChemExpress AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD7687
CAS 1166827-44-6
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (136.08 mM)
SMILES CC1=C(C(N)=O)N=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C(C)=N1
Peso molecular (g/mol) 367.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.44
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism