Learn More
AZD5904, MedChemExpress
Código de producto. 16484418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484418 10 mg 10 miligramos
16450737 50 mg 50 miligramos
16423076 25 mg 25 miligramos
16417147 5 mg 5 miligramos
16405316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111341
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD5904
CAS 618913-30-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N4O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 22.73 mg/mL (90.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1N=CN3)=S
Peso molecular (g/mol) 252.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation