Learn More
AZD5582, MedChemExpress
Descripción
AZD5582 is an antagonist of the inhibitor of apoptosis proteins (IAPs), which binds to the BIR3 domains cIAP1, cIAP2, and XIAP with IC50s of 15, 21, and 15 nM, respectively. AZD5582 induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZD5582 |
| CAS | 1258392-53-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C58H78N8O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 66.25 mg/mL (65.25 mM) |
| SMILES | CN[C@@H](C)C(N[C@H](C(N1[C@H](C(N[C@H]2C3=CC=CC=C3C[C@H]2OCC#CC#CCO[C@H]4[C@@H](NC([C@@H]5CCCN5C([C@@H](NC([C@H](C)NC)=O)C6CCCCC6)=O)=O)C(C=CC=C7)=C7C4)=O)CCC1)=O)C8CCCCC8)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1015.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1015.29 |
| Mostrar más |