Learn More
AZD5363, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZD5363 |
| CAS | 1143532-39-1 |
| Fórmula molecular | C21 H25 Cl N6 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Piperidinecarboxamide, 4-amino-N-[(1S)-1-(4-chlorophenyl)-3-hydroxypropyl]-1-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)- (ACI), 4-Amino-N-[(1S)-1-(4-chlorophenyl)-3-hydroxypropyl]-1-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-4-piperidinecarboxamide (ACI), (S)-4-Amino-N-(1-(4-chlorophenyl)-3-hydroxypropyl)-1-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxamide, 4-amino-N-[(1S)-1-(4-chlorophenyl)-3-hydroxypropyl]-1-(1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxamide, AZD 5363, AZD-5363, AZD5363, Capivasertib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN6O2/c22-15-3-1-14(2-4-15)17(6-12-29)27-20(30)21(23)7-10-28(11-8-21)19-16-5-9-24-18(16)25-13-26-19/h1-5,9,13,17,29H,6-8,10-12,23H2,(H,27,30)(H,24,25,26)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | NC1(CCN(CC1)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)N[C@@H](CCO)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[(1S)-1-(4-clorofenil)-3-hidroxipropil]-1-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)piperidina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 428.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.1728 |