Learn More
AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16479666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479666 50 mg 50 miligramos
16472626 25 mg 25 miligramos
16455847 5 mg 5 miligramos
16413118 10 mg 10 miligramos
16464406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16479666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100653A
MedChemExpress AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid is the 6-Hydroxy-2-naphthoic acid of AZD5153. AZD5153 is a potent, selective, and orally available BET/BRD4 bromodomain inhibitor; disrupts BRD4 with an IC50 of 1.7 nM.
AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid is the 6-Hydroxy-2-naphthoic acid of AZD5153. AZD5153 is a potent, selective, and orally available BET/BRD4 bromodomain inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS 1869912-40-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H41N7O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo AZD-5153 HNT salt
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (50.92 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C(O)C=CC2=C1)O.O=C3N(C)CCN(CCOC4=CC=C(C5CCN(C6=NN7C(C=C6)=NN=C7OC)CC5)C=C4)[C@@H]3C
Peso molecular (g/mol) 667.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.75
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death