Learn More
AZD4573, MedChemExpress
Código de producto. 16447277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447277 5 mg 5 miligramos
16483126 25 mg 25 miligramos
16435416 100 mg 100 miligramos
16430867 50 mg 50 miligramos
16404568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 16447277 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY112088
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress AZD4573 is a potent and highly selective CDK9 inhibitor (IC50 of <4 nM) that enables transient target engagement for the treatment of hematologic malignancies.
AZD4573 is a potent and highly selective CDK9 inhibitor (IC50 of <4 nM) that enables transient target engagement for the treatment of hematologic malignancies.
Spécification
Nombre del producto químico o material AZD4573
CAS 2057509-72-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28ClN5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(NC([C@H]2CCC[C@@H](NC(C)=O)C2)=O)C=C1C3=C(CC(C)(C)C4)N4N=C3
Peso molecular (g/mol) 429.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.94
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.