Learn More
AZD4547, TRC
Código de producto. 30179389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179389 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30179389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA80812010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rel-N-[5-b-(3,5-Dimetoxifenil)etil]-1H-pirazol-3-il]-4-[(3R,5S)-3,5-dimetil-1-piperazinil]benzamida
CAS 1035270-39-3
Sinónimo AZD-4547∣AZD4547
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C26H33N5O3
Peso molecular 463.57