Learn More
AZD4547, MedChemExpress
Código de producto. 16495648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495648 10 mg 10 miligramos
16486166 100 mg 100 miligramos
16481817 50 mg 50 miligramos
16461076 200 mg 200 miligramos
16448347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13330
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material AZD4547
CAS 1035270-39-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (269.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C1)N[C@@H](C)CN1C2=CC=C(C(NC3=NNC(CCC4=CC(OC)=CC(OC)=C4)=C3)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 463.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.57
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease