Learn More
AZD3965, MedChemExpress
Código de producto. 16488027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488027 5 mg 5 miligramos
16401527 50 mg 50 miligramos
16445318 10 mg 10 miligramos
16435966 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12750
MedChemExpress AZD3965 is a selective MCT1 inhibitor with a Ki of 1.6 nM, showing 6-fold selectivity over MCT2.
AZD3965 is a selective MCT1 inhibitor with a Ki of 1.6 nM, showing 6-fold selectivity over MCT2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD3965
Forma física Solid
CAS 1448671-31-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24F3N5O5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (193.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(C)C)C2=C(C(C(N3OC[C@@](C)(O)C3)=O)=C(CC4=C(C)NN=C4C(F)(F)F)S2)C(N1C)=O
Peso molecular (g/mol) 515.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.51
Porcentaje de pureza 98.03%