Learn More
AZD3839, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZD3839 |
| CAS | 1227163-56-5 |
| Fórmula molecular | C24H15F4N5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Fluoro-1-[3-(5-pyrimidinyl)phenyl]-1-[2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]-1H-isoindol-3-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H15F4N5/c25-19-6-2-5-18-21(19)22(29)33-23(18,17-7-8-32-20(10-17)24(26,27)28)16-4-1-3-14(9-16)15-11-30-13-31-12-15/h1-13H,(H2,29,33) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2c(CN(C)C)n3c(ccc(C)c3)n2 |
| Nombre IUPAC | 7-fluoro-3-(3-pirimidin-5-ilfenil)-3-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]isoindol-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 449.4 |