Learn More
AZD3264, MedChemExpress
Código de producto. 16477748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477748 10 mg 10 miligramos
16467606 100 mg 100 miligramos
16420316 2 mg 2 miligramos
16403727 50 mg 50 miligramos
16400218 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19362
MedChemExpress AZD3264 is a selective IkB-kinase IKK2 inhibitor.
AZD3264 is a selective IkB-kinase IKK2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD3264
CAS 1609281-86-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N5O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (108.72 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(N)=O)SC(C2=CC=C(C3=C(C)ON=C3C)C=C2O[C@@H]4CNCC4)=C1)N
Peso molecular (g/mol) 441.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.5
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation