Learn More
AZD2932, MedChemExpress
Código de producto. 16467478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467478 10 mg 10 miligramos
16459957 5 mg 5 miligramos
16427446 100 mg 100 miligramos
16413507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18179
MedChemExpress AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material AZD2932
CAS 883986-34-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N5O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (22.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CN(C(C)C)N=C1)CC2=CC=C(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 447.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.49
Porcentaje de pureza 96.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.