Learn More
AZD2858, MedChemExpress
Código de producto. 16432877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432877 50 mg 50 miligramos
16416808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16432877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15761
MedChemExpress AZD2858 is a potent, orally active GSK-3 inhibitor, with IC50s of 0.9 and 5 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively, used in the research of fracture healing.
AZD2858 is a potent, orally active GSK-3 inhibitor, with IC50s of 0.9 and 5 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively, used in the research of fracture healing.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD2858
CAS 486424-20-8
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N7O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (27.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(C2=CC=C(S(=O)(N3CCN(C)CC3)=O)C=C2)=CN=C1N)NC4=CC=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 453.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.52
Porcentaje de pureza 98.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation