Learn More
AZD2098, MedChemExpress
Código de producto. 16460139
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460139 10 mg 10 miligramos
16412338 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460139 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00064
MedChemExpress AZD2098 is a potent and selective CC-chemokine receptor 4 (CCR4) inhibitor with pIC50s of 7.8, 8.0, 8.0 and 7.6 for human, rat, mouse and dog respectively, used for asthma research.
AZD2098 is a potent and selective CC-chemokine receptor 4 (CCR4) inhibitor with pIC50s of 7.8, 8.0, 8.0 and 7.6 for human, rat, mouse and dog respectively, used for asthma research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD2098
CAS 566203-88-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9Cl2N3O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (299.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1Cl)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Peso molecular (g/mol) 334.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.18
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation