Learn More
AZD2014, TRC
Código de producto. 30179588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179588 100 mg 100 miligramos
30179266 50 mg 50 miligramos
30179421 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA808115100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009298-59-2
Fórmula molecular C25H30N6O3
Peso molecular (g/mol) 462.54
Sinónimo AZD2014, Vistusertib
Nombre IUPAC 3-[2,4-bis[(3S)-3-metilmorfolina-4-il]pirido[2,3-d]pirimidina-7-il]-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)c1cccc(c1)c2ccc3c(nc(nc3n2)N4CCOC[C@@H]4C)N5CCOC[C@@H]5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N-methylbenzamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30N6O3/c1-16-14-33-11-9-30(16)23-20-7-8-21(18-5-4-6-19(13-18)24(32)26-3)27-22(20)28-25(29-23)31-10-12-34-15-17(31)2/h4-8,13,16-17H,9-12,14-15H2,1-3H3,(H,26,32)/t16-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.2379