Learn More
AZD1283, MedChemExpress
Código de producto. 16492907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492907 50 mg 50 miligramos
16456946 100 mg 100 miligramos
16439387 5 mg 5 miligramos
16406848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15799
MedChemExpress AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10; with binding IC50 of 11 nM.
AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD1283
CAS 919351-41-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N4O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (212.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(OCC)=O)C=C(C#N)C(N2CCC(C(NS(=O)(CC3=CC=CC=C3)=O)=O)CC2)=N1
Peso molecular (g/mol) 470.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.54
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation