Learn More
AZD1208, TRC
Código de producto. 30179504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179504 250 mg 250 miligramos
30179155 10 mg 10 miligramos
30179477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA808090250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1204144-28-4
Fórmula molecular C21 H21 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 379.48
Sinónimo (5Z)-5-[[2-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl][1,1'-biphenyl]-3-yl]methylene]-2,4-thiazolidinedione
Nombre IUPAC (5Z)-5-[[2-[(3R)-3-aminopiperidina-1-il]-3-fenilfenil]metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES N[C@@H]1CCCN(C1)c2c(\C=C\3/SC(=O)NC3=O)cccc2c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD1208
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N3O2S/c22-16-9-5-11-24(13-16)19-15(12-18-20(25)23-21(26)27-18)8-4-10-17(19)14-6-2-1-3-7-14/h1-4,6-8,10,12,16H,5,9,11,13,22H2,(H,23,25,26)/b18-12-/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1354