Learn More
AZD1208, MedChemExpress
Código de producto. 16486826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486826 100 mg 100 miligramos
16452757 50 mg 50 miligramos
16451186 200 mg 200 miligramos
16446678 10 mg 10 miligramos
16429237 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15604
MedChemExpress AZD1208 is an orally bioavailable, highly selective PIM kinases inhibitor.
AZD1208 is an orally bioavailable, highly selective PIM kinases inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD1208
CAS 1204144-28-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21N3O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (175.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=C(N3C[C@H](N)CCC3)C(C4=CC=CC=C4)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 379.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.48
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease