Learn More
AZD0156, MedChemExpress
Descripción
AZD0156 is a potent, selective and orally active ATM inhibitor with an IC50 of 0.58 nM. AZD0156 inhibits the ATM-mediated signaling, prevents DNA damage checkpoint activation, disrupts DNA damage repair, and induces tumor cell apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZD0156 |
| CAS | 1821428-35-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H31N5O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (43.33 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |
| SMILES | O=C(N1C2CCOCC2)N(C)C3=C1C4=CC(C5=CC=C(OCCCN(C)C)N=C5)=CC=C4N=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 461.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.56 |
| Mostrar más |