Learn More
Mesilato de AZD-9291, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Osimertinib Mesylate |
| CAS | 1421373-66-1 |
| Fórmula molecular | C28 H33 N7 O2 . C H4 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propenamide, N-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, methanesulfonate (1:1), AZD 9291 mesylate, Osimertinib mesylate, Osimertinib mesilate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H33N7O2.CH4O3S/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(37-6)17-25(22)34(4)15-14-33(2)3)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-35(5)24-11-9-8-10-19(20)24;1-5(2,3)4/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32);1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | COc1cc(N(C)CCN(C)C)c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | N-[2-[2-(dimetilamino)etil-metilamino]-4-metoxi-5-[[4-(1-metilindol-3-il)pirimidin-2-il]amino]fenil]prop-2-enamida; ácido metanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 595.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 595.2577 |