Learn More
AZD-8835, MedChemExpress
Código de producto. 16498127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498127 5 mg 5 miligramos
16466016 100 mg 100 miligramos
16455418 10 mg 10 miligramos
16401607 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12869
MedChemExpress AZD8835 is a potent and selective inhibitor of PI3Kα and PI3Kδ with IC50s of 6.2 and 5.7 nM, respectively.
AZD8835 is a potent and selective inhibitor of PI3Kα and PI3Kδ with IC50s of 6.2 and 5.7 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-8835
Forma física Solid
CAS 1620576-64-8
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31N9O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (42.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(C2=NN(CC)C(C3=NC(C4=NN=C(C(C)(C)C)O4)=C(N)N=C3)=N2)CC1)CCO
Peso molecular (g/mol) 469.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.54
Porcentaje de pureza 98.52%