Learn More
AZD 8186, TRC
Código de producto. 30179030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179030 10 mg 10 miligramos
30179445 100 mg 100 miligramos
30179229 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA80818510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1627494-13-6
Fórmula molecular C24H25F2N3O4
Peso molecular (g/mol) 457.48
Sinónimo AZD 8186, 8-[(1R)-1-[(3,5-Difluorophenyl)amino]ethyl]-N,N-dimethyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-6-carboxamide
Nombre IUPAC 8-[(1R)-1-(3,5-difluoroanilino)etilo]-N,N-dimetil-2-morfolina 4-il-4-oxocromeno-6-carboxamida
SMILES C[C@@H](Nc1cc(F)cc(F)c1)c2cc(cc3C(=O)C=C(Oc23)N4CCOCC4)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-[(1R)-1-[(3,5-Difluorophenyl)amino]ethyl]-N,N-dimethyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-6-carboxamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25F2N3O4/c1-14(27-18-11-16(25)10-17(26)12-18)19-8-15(24(31)28(2)3)9-20-21(30)13-22(33-23(19)20)29-4-6-32-7-5-29/h8-14,27H,4-7H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.1813