Learn More
AZD-8055, MedChemExpress
Código de producto. 16460317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460317 50 mg 50 miligramos
16454976 100 mg 100 miligramos
16403968 10 mg 10 miligramos
16440986 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10422
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-8055
CAS 1009298-09-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N5O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (71.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=NC3=NC(N4CCOC[C@@H]4C)=NC(N5[C@@H](C)COCC5)=C3C=C2)=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 465.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.54
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease