Learn More
R&D Systems™ AZD 8055
Código de producto. 30000027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30000027 50 mg 50 miligramos
30000023 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30000027 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7840/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.14€
    519.75€ / 50 miligramos
    Ahorro 53.39€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly potent and selective mTOR inhibitor
AZD 8055 is a highly potent, selective and ATP-competitive mTOR inhibitor (IC50 = 0.8 nM). Inhibits growth and induces autophagy in a range of cancer cell lines and xenografts, including NSCLC and glioblastoma (IC50 values are 20, 50 and 53 nM in H838, A549 and U87MG cell lines, respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol
CAS 1009298-09-2
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo mTOR Inhibitors
Fórmula molecular C25H31N5O4
Pureza 0.98