Learn More
AZD-7648, MedChemExpress
Código de producto. 16497237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497237 5 mg 5 miligramos
16464528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111783
MedChemExpress AZD-7648 is a potent, orally active, selective DNA-PK inhibitor with an IC50 of 0.6 nM. AZD-7648 induces apoptosis and shows antitumor activity.
AZD-7648 is a potent, orally active, selective DNA-PK inhibitor with an IC50 of 0.6 nM. AZD-7648 induces apoptosis and shows antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-7648
CAS 2230820-11-6
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20N8O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (13.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC1=CC2=NC=NN2C=C1NC3=NC=C(N(C)C(N4C5CCOCC5)=O)C4=N3
Peso molecular (g/mol) 380.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease