Learn More
AZD 6482, MedChemExpress
Código de producto. 16496567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496567 5 mg 5 miligramos
16470217 50 mg 50 miligramos
16443848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10344
MedChemExpress AZD 6482 (KIN-193) is a potent and selective p110β inhibitor with an IC50 of 0.69 nM.
AZD 6482 (KIN-193) is a potent and selective p110β inhibitor with an IC50 of 0.69 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD 6482
Forma física Solid
CAS 1173900-33-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N4O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo KIN-193
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.83 mM)
SMILES O=C1N2C(C([C@H](NC3=CC=CC=C3C(O)=O)C)=CC(C)=C2)=NC(N4CCOCC4)=C1
Peso molecular (g/mol) 408.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.45
Porcentaje de pureza 98.85%