Learn More
AZD-6280, MedChemExpress
Código de producto. 16490408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490408 5 mg 5 miligramos
16457948 10 mg 10 miligramos
16421889 1 mg 1 miligramo
16400616 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19872
MedChemExpress AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-6280
CAS 942436-93-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (170.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN=C2C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)=CC=CC2=C1N)NCCC
Peso molecular (g/mol) 366.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.41
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation